BP1110
Glycopyrronium bromide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycopyrrolate, α-cyclopentylmandelic acid ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-cyclopentylmandelate methobromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-phenyl-α-cyclopentylglycolate methobromide, 3-(2-phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, glycopyrronium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glycopyrronium
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable