95760
Yersinia Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to ISO 10273:2017
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 12.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L
D-mannitol, 20 g/L
mixed peptone, 20 g/L
neutral red, 0.03 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 2 g/L
yeast extract, 2 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Adéquation
selective for Yersinia spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable