Key Documents
94118
Supelco
Methyl undecanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide undécanoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro Beilstein :
1762129
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Methyl undecanoate may be used as an internal standard for the gas chromatographic analysis of biodiesel obtained via transesterification of Pistacia chinensis oil, catalyzed by mixed oxides of calcium and cerium.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Transesterification of Pistacia chinensis oil for biodiesel catalyzed by CaO?CeO 2 mixed oxides
Yu X, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 90, 1868-1874 (2011)
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GC