Key Documents
91719
Supelco
Anhydride trifluoroacétique
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
TFAA
About This Item
Formule linéaire :
(CF3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.03
Numéro Beilstein :
746197
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for GC derivatization
LiChropur
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.28 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
Point d'ébullition
39.5-40 °C (lit.)
Pf
−65 °C (lit.)
Densité
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Clé InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pour en savoir plus : Fiche technique du produit
Adapté pour la dérivation des amines, arylamines, amines phénoliques, amines primaires, amines aromatiques tertiaires, acides aminés, acides aminoalkylphosphoriques, acide 2-aminoéthylphosphorique, acide 1-hydroxy-2-aminoéthylphosponique, amphétamine, bêta bloquants, créatinine, désipramine, dopamine, glutathion, glycol (MOPEG), médicaments à base de guanidine, histidine, n-hydroxy-2-fluorènylacétamide, n-hydroxylamines, hydroxy-acides, p-hydroxyamphétamine, 4-hydroxycoumarines, p-hydroxynoréphédrine, hydroxystéroïdes, 5-hydroxytryptamine, indoles, acides iodoaminés, carbaryl et métabolites hydroxylés, métanéphrine, méthylphénidate, norépinéphrine, normétanéphrine, peptide amide, phénformine, phénols, phéntermine, phénylthiohydantoïne d′acide aminé, propranolol, sulfonamides, sulfonylurées, thiamine, acide vanillylmandélique, urées trisubstituées et urée.
Autres remarques
Pour la protection des amines primaires et secondaires ; les dérivés sont plus volatils
Réactif pour cabethoxy, ester de butyle, n-méthyle, ester méthylique, di(trifluoroacétyle), ester d′hexafluoroisopropyle, acétyl ou trifluoroacétyl phénylthiohydantoïnes, trifluoroacétyle (2-hydroxy-2-méthyl)éthyle, n-trifluoroacétyle, trifluoroacétyle (TFA), trifluoroacétamide, 4-trifluorométhyl-2, 6-diamino-1,3,5-triazineacétyle et trifluoroacétyl-vanilline.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Quantitative determination of guanethidine and other guanido-containing drugs in biological fluids by gas chromatography with flame ionization detection and multiple ion detection.
J H Hengstmann et al.
Analytical chemistry, 46(1), 34-39 (1974-01-01)
Determination of phenformin in biological fluids using chemical ionization mass spectrometry.
S B Matin et al.
Biomedical mass spectrometry, 1(5), 320-322 (1974-10-01)
Phosphonoglycan. A major polysaccharide constituent of the amoeba plasma membrane contains 2-aminoethylphosphonic acid and 1-hydroxy-2-aminoethylphosphonic acid.
E D Korn et al.
The Journal of biological chemistry, 248(6), 2257-2259 (1973-03-25)
T.W. Greene et al.
Protective Groups in Organic Synthesis null
Mass fragmentography of creatinine proposed as a reference method.
I Björkhem et al.
Clinical chemistry, 23(11), 2114-2121 (1977-11-01)