902020
Desthiobiotin-PEG3-Azide
Synonyme(s) :
(4S,5R)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide
About This Item
Produits recommandés
Forme
paste
Température de stockage
−20°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Il peut se révéler difficile de choisir l'agent de réticulation qui conviendra à vos recherches en biochimie ou en bioconjugaison. Notre guide de sélection peut vous aider à trouver la solution idéale pour vos applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.