83055
BSM Supplement
Supplement for the selective isolation and identification of Bifidobacteria
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 1 g
pkg of 5 g
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Bifidobacterium spp.
Description générale
Application
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Bifidobacteria are important indicators of quality control in the manufacture of dairy products. Bifidobacteria Selective Media (BSM) allows for easy and fast quality control of yoghurt.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.