Key Documents
75258
Millipore
Yersinia Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
CTN Selective Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Yersinia spp.
Application
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Yersinia enterocolitica.
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves