68320
3-Methylpentane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.97 (vs air)
Pression de vapeur
135 mmHg ( 17 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
532 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
~7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
Point d'ébullition
64 °C (lit.)
Densité
0.664 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(C)CC
InChI
1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves