Key Documents
66159
Supelco
2-Chloro-3-methyl-4-[(7R,7aS)-tetrahydro-7-hydroxy-1,3-dioxo-1H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-2(3H)-yl]benzonitrile
analytical standard
Synonyme(s) :
BMS 564929
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.72
Numéro Beilstein :
11053870
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C([C@@]1([H])N2CC[C@H]1O)N(C3=C(C)C(Cl)=C(C#N)C=C3)C2=O
InChI
1S/C14H12ClN3O3/c1-7-9(3-2-8(6-16)11(7)15)18-13(20)12-10(19)4-5-17(12)14(18)21/h2-3,10,12,19H,4-5H2,1H3/t10-,12+/m1/s1
Clé InChI
KEJORAMIZFOODM-PWSUYJOCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable