Key Documents
64012BC
Millipore
Set de calibreurs MVP ICON® ATP
MVP ICON®, ATP Luminometer Calibration
Synonyme(s) :
Calibreur ATP pour contrôle qualité, Kit d'étalonnage pour mesure de l'ATP, Set de calibreurs ATP
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.79
Agence
EP
ISO
USP
Gamme de produits
MVP ICON®
Durée de conservation
5 yr
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
MVP ICON®
Conditionnement
set of calibrator rods
Conditions de stockage
protect from light (Keep in a tightlyclosed container, away from any light sources)
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with MVP ICON instrument
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le set de calibreurs MVP ICON® ATP consiste en deux dispositifs d'étalonnage (“bâtonnets”) utilisés pour la vérification des performances et l'étalonnage des systèmes MVP ICON® et MVP. Le calibreur luminescent consiste en une source radioactive en 14C qui émet un très faible niveau (5 × 10^5 d.p.m., ou 0,225 microcuries) de rayonnement ß de faible énergie dans une matrice de scintillation en plastique. Cette matrice est configurée pour donner une émission lumineuse constante, à 10 % près de sa valeur d'origine, à un niveau suffisamment élevé pour permettre des fonctions de vérification et d'étalonnage cohérentes pendant les cinq années de vie du calibreur. Le calibreur en plastique noir non luminescent permet une lecture fiable des sources de faible intensité ou “sombres”.
Application
Le set de calibreurs MVP ICON® ATP est utilisé pour la vérification des performances et l'étalonnage de l'instrument MVP ICON® pour le contrôle rapide de l'hygiène des surfaces dans les industries de l'alimentaire et des boissons.
Caractéristiques et avantages
  • Étalonnage sur site
  • Satisfait aux exigences de la méthode HACCP et des BPF
  • Inutile d'envoyer l'équipement à une tierce partie.
Composants
  • Un calibreur luminescent
  • Un calibreur non luminescent
Adéquation
Test de l′ATP, transformation des aliments, contrôle HACCP, désinfection
Principe
Le calibreur luminescent consiste en une source radioactive de 14C qui émet un très faible niveau (5 x 105 d.p.m., ou 0,225 microcuries) de rayonnement ß de faible énergie dans une matrice de scintillation en plastique. Cette matrice est configurée pour donner une émission lumineuse constante, à 10 % près de sa valeur d'origine, à un niveau suffisamment élevé pour permettre des fonctions de vérification et d'étalonnage cohérentes pendant les cinq années de vie du calibreur. Le calibreur en plastique noir non luminescent permet une lecture fiable des sources de faible intensité ou "sombres".
Méthode d'analyse
Mesure de l′ATP par bioluminescence
Stockage et stabilité
Pour assurer la stabilité et la longévité du calibreur luminescent, les précautions suivantes doivent être prises :
  • limiter l'exposition à la lumière.
  • conserver le calibreur luminescent à l'abri de la lumière ou à faible lumière ambiante.
  • si le calibreur luminescent est exposé à une lumière vive avant utilisation, l'insérer dans le MVP ICON® ou le MVP et attendre au moins 2 minutes avant de continuer.
  • il est recommandé d'utiliser la boîte du set fournie pour un stockage approprié à l'abri de la lumière.
  • ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à une lumière artificielle intense avant l'utilisation.
Autres remarques
Évitez d'écraser, de couper ou de faire tomber les calibreurs.
Informations légales
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 72001SBCLuminescent Calibrator RodFDS
  • Non Luminescent Calibrator Rod
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable