556416
New Methylene Blue N
Dye content ~70 %
Synonyme(s) :
Basic Blue 24, Methylene Blue N
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder, crystals or chunks
Composition
Dye content, ~70%
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
λmax
590 nm
632 nm (2nd)
εmax
≥29000 at 626-634 nm in water
≥30500 at 586-594 nm in water
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C
InChI
1S/C18H22N3S.ClH/c1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;/h7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NZYCYASKVWSANA-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable