Key Documents
436615
Supelco
Amberlite HPR650 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh, cationic
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Dowex Monosphere 650C hydrogen form, Cation Exchange Resin
Niveau de qualité
Description
cross-linkage 8%
formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
Forme
beads
Paramètres
150 °C max. temp.
Humidité
46-51%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
21-25 mesh
600-700 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
2.0 meq/mL by wetted bed volume
Masse volumique apparente
690 g/L
Technique de séparation
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
AmberLite HPR650 H is a strong basic cation exchange gel resin with sulfonic acid as functional group.AmberLite HPR650 H is a heterogeneous catalyst.
Application
Résine échangeuse de cations fortement acide pour les applications en lits mélangés. Couramment utilisée pour le raffinage des condensats, les applications sur les sucres; répond aux exigences de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
AmberLiteHPR650 H packed column was used in flow based ammonia gas analyzer.
Caractéristiques et avantages
Cation fortement acide
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kinetic Study of Esterification of Acetic Acid with n-butanol and isobutanol Catalyzed by Ion Exchange Resin
Toor, Amrit Pal, et al.
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, 6 (2011)
Shin-Ichi Ohira et al.
Talanta, 116, 527-534 (2013-10-24)
A robust and fully automated indoor ammonia gas monitoring system with an open channel scrubber (OCS) was developed. The sample gas channel dimensions, hydrophilic surface treatment to produce a thin absorbing solution layer, and solution flow rate of the OCS
Optimization of the reverse osmosis seawater demineralization technologies for a power producing industry
Fendri, Fredg, Tatyana Mitchenko, and Zakhar Maletskyi
Desalination and Water Treatment, 25, 84-90 (2011)