37905
Thiacloprid
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
[3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1ccc(CN2CCS\C2=N\C#N)cn1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10+
Clé InChI
HOKKPVIRMVDYPB-GXDHUFHOSA-N
Description générale
Find more information here: Neonicotinoids
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.