32979
N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-acetamidine
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N′-cyano-acetamidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C\C(NCc1ccc(Cl)nc1)=N/C#N
InChI
1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
Clé InChI
AYEAUPRZTZWBBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.