16035
Brilliant Cresyl blue solution
for microscopy, 0.3 % (w/v) in ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
dye ( C.I. 51010), 0.3 % (w/v) (in ethanol)
Concentration
0.3 % (w/v) in ethanol
Densité
0.808 g/mL at 20 °C
εmax
6.0 in 50% ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C2)C2=N3)C3=C1.Cl[Zn-2](Cl)(C)(Cl)Cl.CC4=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C5)C5=N6)C6=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clé InChI
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup