Key Documents
13118
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
Synonyme(s) :
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Formule linéaire :
MgCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Qualité
purum
Forme
powder (light)
Composition
Mg (as MgO), ≥40%
Impuretés
≤0.005% heavy metals (as Pb)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Application
Used as:
  • A stabilizer for phase formation
  • IR high-pass transmittance filter
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
M. G. Baldecchi and B. Melchiorri,
Infrared Physics, 13, 189-211 (1973)
J. Park, et al
J. Mater. Sci., 33, 5671-5675 (1998)