ZIX7005T0C
Système de purification d'eau pure Milli-Q® IX 7005
The most advanced Milli-Q® pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 5 L/h., input: potable tap water, output: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Synonyme(s) :
Type 2 water system
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® IX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Paramètres
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
100 L/day
23.4 kg operating weight (51.6 lb)
5 L/hr flow rate
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.4 in.) × 38 cm (15 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water
Sortie
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
- L'unité de production d'eau pure offre une souplesse d'installation et une maintenance simplifiée.
- La cuve intelligente de stockage de l'eau pure qui assure une protection maximale contre toute source externe de contamination.
- L'unité de point de distribution E-POD® a été repensée pour offrir un accès pratique et rapide à de l'eau pure sous pression. Un grand écran tactile permet une interaction intuitive et affiche les données essentielles pour que l'utilisateur soit totalement rassuré. Jusqu'à deux nouveaux éléments E-POD® peuvent être utilisés avec chaque unité de production IX à différents endroits d'un même laboratoire ou dans des laboratoires voisins. (La cuve de stockage et le point de distribution doivent être commandés séparément.)
Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre Équipe de service technique.
Application
- Pour les applications de laboratoire critiques telles que : la préparation de milieux de culture pour la microbiologie, les solutions de coloration pour l'histologie et la cytologie, l'immunohistochimie (IHC), les gels et tampons d'électrophorèse, le western blotting, les immunoessais (ELISA, RIA), les tests de dissolution de médicaments, les tests de demande biologique en oxygène (DBO) ou de demande chimique en oxygène (DCO), la spectroscopie UV-visible, les titrages, etc. Le système peut également être utilisé pour la préparation d'échantillons pour la fluorimétrie laser, la synthèse et la caractérisation de membranes pour piles à combustible, ou la synthèse de nanocomposites par électrochimie.
- Pour les applications de laboratoire générales : la préparation d'échantillons (dilution, extraction...), la préparation de tampons et de réactifs, le rinçage de la verrerie, etc.
- Pour alimenter les instruments de laboratoire comme les autoclaves, les lave-vaisselles, les enceintes de vieillissement et de tests de stabilité, les analyseurs cliniques et les automates de coloration de lames, les générateurs d'hydrogène et les systèmes d'eau ultra pure (p. ex., système Milli-Q® IQ 7000).
Caractéristiques et avantages
- La qualité de l'eau pure délivrée est conforme aux exigences de la pharmacopée et de l'ISO.
- Facile à utiliser avec un entretien sans souci.
- Fournit une eau pure de Type 2 fiable avec une surveillance continue de la qualité.
- Compact avec des options d'installation peu encombrantes.
- Les lampes ech2o® sans mercure utilisent la technologie UVC-LED pour inactiver les bactéries.
- Utilise la cartouche de prétraitement IPAK Gard® qui protège la membrane d'osmose inverse (OI) pour améliorer les performances du système.
- Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® fournit une eau pure de qualité supérieure constante, sans entretien et à faible coût de fonctionnement.
- La solution intelligente de stockage d'eau pure offre une protection à cibles multiples contre la contamination par les bactéries, les particules et le CO2, en utilisant une lampe UV bactéricide, un filtre évent, un module de décontamination automatique (ASM) et un capteur de débordement.
- Archivage automatique des enregistrements électroniques.
- Gestion des données intégrée et simplifiée.
Services numériques MyMilli-Q™
Soyez entièrement soutenu par les capacités de surveillance en ligne et de service MyMilli-Q™ Remote Care, pour une productivité maximale de votre laboratoire.
- Notifications immédiates et personnalisables des alertes du système et des alarmes 24 h/24 et 7 j/7, par courriel et par SMS.
- Informations en temps réel sur le système et ses performances, données en temps réel sur la qualité de l'eau et plus encore sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- Diagnostics rapides en ligne – et même la possibilité de réparations à distance – par notre équipe de service.
- Une traçabilité complète des données et des capacités d'accès et de récupération des données sans effort facilitent la préparation des audits et l'accréditation des laboratoires.
- Gestion en ligne de vos contrats de service et de consommables.
Autres remarques
Rétention : micro-organismes.
Mode d'action : filtration et UV
Application : analyses de laboratoire classiques.
Usage prévu : purification de l'eau.
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Introduction" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
- en plus de cette référence, il est nécessaire de commander une box spécifique du pays, avec le manuel d'utilisation dans la langue locale, et un cordon d'alimentation adapté au réseau électrique local.
- Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
- Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps. Une cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX et un distributeur déporté E-POD® doivent être commandés en plus de cette référence.
- Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
consumable
Articles
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Contenu apparenté
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.