Key Documents
XX1007615
Millipore
Lames de microscope
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Glass microscope slides, Laboratory slides
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass fiber slide
Niveau de qualité
Hauteur
7.6 cm (3 in.)
Largeur
5.0 cm (2 in.)
Compatibilité
for use with Patch Test Kit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Une lame de microscope est conçue pour le recueil de divers échantillons tels que des échantillons entiers, des parties d'un échantillon et des coupes histologiques, à des fins de référence et de recherche. Elle joue un rôle important dans les applications historiques, vétérinaires, médico-légales et médicales. La lame de microscope sert également d'accessoire pour supports filtres destinés à la préparation des échantillons.
Application
Des lames de microscope ont été utilisées pour les études histologiques des tissus nécrotiques et des débris épithéliaux.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Thomas Schmid et al.
Polymers, 13(13) (2021-07-03)
Microscope slide collections represent extremely valuable depositories of research material in a natural history, forensic, veterinary, and medical context. Unfortunately, most mounting media of these slides deteriorate over time, with the reason for this not yet understood at all. In
Hadrian Schepler et al.
Theranostics, 12(1), 18-34 (2022-01-07)
The healing of chronic wounds is impaired by a lack of metabolic energy. In previous studies, we showed that physiological inorganic polyphosphate (polyP) is a generator of metabolic energy by forming ATP as a result of the enzymatic cleavage of