SCT269
BioTracker™ Red Exosome Protein Labeling Kit
Human
Synonyme(s) :
exosome protein dye, exosome protein label, exosome protein probe, fluorescent exosome protein label, red exosome protein dye, red exosome protein label, red exosome protein probe
About This Item
Produits recommandés
product name
BioTracker™ Red Exosome Protein Labeling Kit,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 5 tests (reactions)
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Conditions d'expédition
2-8°C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3