SCT265
BioTracker™ Green Exosome Membrane Labeling Kit
Human
Synonyme(s) :
exosome labeling kit, exosome membrane probe, green exosome dye, green exosome probe
About This Item
Produits recommandés
product name
BioTracker™ Green Exosome Membrane Labeling Kit,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 5 tests (reactions)
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Conditions d'expédition
2-8°C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3