Key Documents
SCT037
Sigma-Aldrich
Colorant rouge lointain pour Fe2+ labile BioTracker
Live Cell imaging probe for labile ferrous (Fe2+) ions, localizing inside endoplasmic reticulum (ER). Also suitable for flow cytometry.
Synonyme(s) :
ER and golgi Fe2+ probe, cellular iron II ion probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
lyophilized (solid blue)
Application(s)
cell analysis
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
Le fer, le métal de transition le plus abondant dans l'organisme, est impliqué dans un certain nombre de processus biologiquement importants tels que la respiration, le transport d'oxygène et la production d'énergie (en collaboration avec l'oxygène). Dans les cellules vivantes, le fer est essentiellement présent sous forme d'ions ferreux (Fe2+) et ferriques (Fe3+). En tant que principal contributeur aux lésions oxydatives des cellules, le Fe2+ est impliqué dans des maladies graves telles que les cancers et les troubles neurodégénératifs en raison de sa capacité à produire des dérivés réactifs de l'oxygène nocifs par contact avec l'oxygène, le superoxyde, et le peroxyde d'hydrogène (H2O2).Le colorant rouge lointain pour Fe2+ labile BioTracker est une sonde fluorescente qui détecte spécifiquement les ions de fer (II) (Fe2+) labile. Cette sonde est conçue pour réagir de manière sélective avec seulement le Fe2+ séparément des autres ions métalliques. Elle se transforme de manière irréversible en substance fluorescente rouge lointain. Elle se situe principalement à l'intérieur du réticulum endoplasmique (RE) et/ou des corps de golgi. Elle peut aussi être employée avec un cytomètre en flux équipé d'un laser rouge. FerroFarRed ne présente quasiment aucune cytotoxicité à des concentrations jusqu'à 100 μM (~20 fois celles généralement utilisées).Ce produit est identique à FerroFarRedTM (GC903-01) de Goryo Chemical, Inc.Propriétés spectrales :Absorbance (max) : 646 nmÉmission (max.) : 662 nm (rouge lointain)Domaine de recherche :Colorant pour cellules vivantes
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable