Key Documents
MSPA15
MPAGE®® Mini Spacer Plates
1.5 mm
Synonyme(s) :
mini gel plates
About This Item
Code UNSPSC :
41105312
product name
Plateaux écarteurs Mini mPAGE® de 1,5 mm, 5 packs, for use with mPAGE® Gel Caster
Matériaux
glass plate
Conditionnement
pkg of 5 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
10.1 cm × 8.3 cm
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Épaisseur du gel
1.5 mm
Description générale
Utiliser les plateaux écarteurs Mini mPAGE® de 1,5 mm avec les plateaux courts Mini mPAGE® pour former des sandwichs de cassettes lors du coulage de gels de polyacrylamide d'une épaisseur de 1,5 mm.
Compatibilité
Ces plateaux peuvent être utilisés pour couler des gels avec les composants du système de coulage de gels mPAGE® suivants :
  • base pour système de coulage de gels mPAGE®
  • Cadre pour système de coulage de gels mPAGE®
  • Joints pour système de coulage de gels mPAGE®
Compatibles avec les peignes mPAGE® suivants :
  • 1,5 mm, 10 puits
  • 1,5 mm, 15 puits
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Afficher tout