Key Documents
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Bouillon trypto-caséine soja : sachets, tubes et ampoules prêts à l'emploi, CASO, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja, bouillon tryptone-soja, SCDB
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 50 tests
Technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Capacité
2 mL
filling volume
2 mL
Couleur
light amber
Entrée
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
Application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilité
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
nonselective for Total count
Description générale
Le bouillon tryptone soja est un milieu d'enrichissement liquide à usage général utilisé dans les procédures qualitatives pour l'essai de stérilité et pour l'enrichissement et la culture de micro-organismes aérobies et anaérobies facultatifs qui ne sont pas excessivement fastidieux [18]. En microbiologie clinique, il peut être utilisé pour la suspension, l'enrichissement et la culture de souches isolées sur d'autres milieux. En microbiologie clinique, le milieu est utilisé dans une variété de procédures, par exemple, pour la préparation de l'inoculum et la suspension de souches pour les tests de sensibilité à la diffusion sur disque Kirby-Bauer et pour la procédure de test microbiologique des milieux de culture. Les digestats enzymatiques de caséine et de soja fournissent des acides aminés et d'autres substances azotées complexes. Le glucose (dextrose) est une source d'énergie. Du chlorure de sodium maintient l'équilibre osmotique. Le phosphate de potassium dibasique agit comme tampon pour contrôler le pH. Les colonies sont incolores à blanches et certaines peuvent produire un pigment.
Application
Le bouillon tryptone soja est utilisé comme milieu non sélectif pour détecter les micro-organismes hétérotrophes totaux dans l'eau, les produits laitiers et d'autres liquides tels que la bière, l'eau en bouteille, le cidre, les boissons non alcoolisées, les boissons pour sportifs et le vin. Ce milieu trouve des applications en clinique ainsi que dans les cosmétiques, les analyses environnementales, l'agroalimentaire et le contrôle qualité (QC) industriel.
Conditionnement
Ampoules en plastique de 2 ml
Caractéristiques
Temps d'incubation : 48–72 h
Température d'incubation : 25–35 °C
Milieu de culture
Hydrolysat de caséine et de soja
Remarque sur l'analyse
Colonies incolores à blanches ; certaines peuvent produire un pigment.
Micro-organismes pour le contrôle qualité (QC)
S. epidermidis (ATCC 14990)
C. albicans (ATCC 10231)
E. coli (ATCC 25922)
B. subtilis (ATCC 6633)
A.brasilliensisanciennement connu sous le nom A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Micro-organismes recherchés : germes totaux
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)