MFGL10SF3
Durapore® 0,22 µm, Capsule de remplissage final Millipak®
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 100
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)