Key Documents
MD0HC05FS1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
D0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, D0HC media series, 0.55 m 2 surface area
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
32 cm (12.5 in.)
Longueur
62 cm (24.2 in.)
Surface de filtration
0.55 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
720-1260 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
D0HC
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le Millistak+® MD0HC05FS1 se présente sous la forme d'un POD à haute capacité de dimensions 32 cm (H) x 62 cm (L) et possède une surface de filtration de 0,55 m2.
Cette série de milieux filtrants D0HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries distinctes de qualité de matériau filtrant afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod est simple et directe. La conception unique des adaptateurs jetables et des manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et jetable du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les besoins d'entretien et de validation du nettoyage.
Application
Clarification primaire directement à la sortie du bioréacteur
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume de rétention pour un meilleur rendement
  • Large gamme de types de matériaux filtrants proposés sous forme de produits monocouches et multicouches
  • Le matériau filtrant à double action Millistak+ HC améliore la préfiltration et comprime la clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition d'échelle de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Conception jetable brevetée qui élimine le besoin de boîtier, de NEP ou de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes au format Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre D0HC
Pour 24 heures de trempage dans 10 l d'eau pure après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 (10 l/pi2) de superficie de matériau filtrant :
Sodium : <3,0 mg/pi2
Calcium : <0,7 mg/pi2
Magnésium : <0,2 mg/pi2
Mercure : <0,01 mg/pi2
Chrome : <0,01 mg/pi2
Aluminium : <0,01 mg/pi2
Potassium : <0,01 mg/pi2
Plomb : <0,01 mg/pi2
Arsenic : <0,01 mg/pi2
Cobalt : <0,01 mg/pi2
Fer : <0,01 mg/pi2
Manganèse : <0,01 mg/pi2
Titane : <0,01 mg/pi2
Zinc : <0,01 mg/pi2
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 10 litres par pi2 (100 l/m2) de superficie de matériau filtrant.
Extractibles par gravimétrie : Après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Résidu de carbone organique total (COT) : après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de matériau filtrant.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable