MABC576
Anti-HOIL-1 Antibody, clone 2E2
clone 2E2, from mouse
Synonyme(s) :
RanBP-type and C3HC4-type zinc finger-containing protein 1, HBV-associated factor 4, Heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1, HOIL-1, Hepatitis B virus X-associated protein 4, RING finger protein 54, Ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 3, HO
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBCK1(10616)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in mouse liver extracts (Tokunaga, F., et al (2009). Nat. Cell Biol. 11(2):123-132).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in MEFs (Takiuchi, T., et al (2014). Genes Cells. 19(3):254-272).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in HeLa cells with or without Sendai virus (SeV) infection (Inn, K.S., et al. (2011). Mol Cell. 41(3):354-365).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected HOIL-1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable