MAB2120Z
Anti-NCAM Antibody, extracellular, clone ERIC-1, Azide free
clone ERIC-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NeuralCellAdhesionMolecule, CD56, MAB2120
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ERIC-1, monoclonal
Espèces réactives
human, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for flow cytometry
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCAM1(4684)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: Recognizes 120, 140, and 180 kDa NCAM isoforms.
ELISA: 80 ng/mL
Does not work in flow cytometry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Neurofilament & Neuron Metabolism
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Recommended positive control tissue: Neuroblastoma
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable