MAB1961Z
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, azide free
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
MAB1961
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Espèces réactives
chicken, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inhibition of attachment of carcinoma and melanoma cells to vitronectin
Immunohistochemistry: for use on acetone or paraformaldehyde fixed tissue. (Staining of formalin-fixed tissues REQUIRES boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 8.0, for 10-20 min followed by cooling at RT for 20 min.)
Immunocytochemistry: for use on human carcinomas, normal epithelium and keratinocytes 1:1500 (Acetone Fixed Only)
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Epithelium, keratinocytes
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable