EZCCP-47K
Canine C-peptide ELISA Kit
measures and quantifies C-Peptide in 20 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
C-peptide ELISA, Canine C-peptide Kit
About This Item
Produits recommandés
product name
Canine C-peptide ELISA,
Espèces réactives
canine
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20 μL sample volume (4hr competitive assay)
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
accuracy: 95%
linearity: 96-118%
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Metabolism
Obesity|Metabolic Disorders
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1