Key Documents
AQ108P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgI de cobaye [F(ab′) 2], peroxydase de raifort
Chemicon®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
guinea pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Détectez les IgG de cobaye avec cet anticorps de chèvre anti-IgG de cobaye [F(ab′) 2] conjugué à la peroxydase de raifort, validé pour une utilisation en ELISA et en western blotting.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Laura Strohm et al.
Life science alliance, 5(11) (2022-07-02)
Ubiquilin-2 (UBQLN2) is a ubiquitin-binding protein that shuttles ubiquitinated proteins to proteasomal and autophagic degradation. UBQLN2 mutations are genetically linked to the neurodegenerative disorders amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia (ALS/FTD). However, it remains elusive how UBQLN2 mutations cause ALS/FTD.