Key Documents
8.41751
Sigma-Aldrich
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl dicarbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
216-542-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Puissance
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
93-94 °C/24 hPa
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup