Key Documents
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-591-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.1 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Point d'ébullition
275-300 °C/1013 hPa
Pf
3 °C
Température de transition
flash point 124 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Clé InChI
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup