Key Documents
8.20248
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl peroxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Di-tert-butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352120
Numéro de classement CE :
203-733-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1000 hPa ( 110 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
182 °C
Puissance
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point 4 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Combustion characteristics of DTBP: Investigates the combustion characteristics of DTBP, emphasizing its role as a cetane booster and a source for methyl radicals, which are essential in studying elementary reactions (Preubker et al., 2021).
  • DTBP in alpha-Alkylation of alpha-Amino Carbonyl Compounds: Details a DTBP-promoted alpha-alkylation process that enhances the synthesis efficiency of alpha-amino carbonyl compounds by simple alkanes (Peng et al., 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.795 - 0.797
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup