Key Documents
8.18497
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chlorohexane, Hexyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
208-859-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
53 hPa ( 55 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
225 °C
Puissance
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.0-9.6 % (v/v)
Point d'ébullition
132-136 °C/1013 hPa
Pf
-94 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup