Key Documents
8.18105
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide, Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
238-577-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
55-56 °C/15 hPa
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
Clé InChI
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.799 - 0.801
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup