Key Documents
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Pentanol, Diethyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
209-526-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
11.69 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Puissance
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-8 % (v/v)
Point d'ébullition
115-116 °C/1013 hPa
Pf
-8 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Solubilité
55 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup