Key Documents
8.05340
Sigma-Aldrich
1-Chlorododecane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chlorododecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-981-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
190 °C
Puissance
17300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
260 °C/1013 hPa
Pf
-9 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
<0.007 g/L
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Clé InChI
YAYNEUUHHLGGAH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3