Key Documents
8.03238
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
1,2-(Cl)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
202-425-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
640 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-12 % (v/v)
Point d'ébullition
180 °C/1013 hPa
Pf
-17 °C
Température de transition
flash point 66 °C
Solubilité
0.13 g/L
Densité
1.31 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 95-50-1, chemical formula 1,2-(Cl)₂C₆H₄.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.305 - 1.307
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.0 °C - closed cup