5.05880
L-745,870 Trihydrochloride
Synonyme(s) :
L-745,870 Trihydrochloride, Dopamine D₄ receptor Antagonist, L-745,870 trihydrochloride, L-745870, L745870
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.4 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21)
Clé InChI
OGJGQVFWEPNYSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
D₄
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Pillai, G. et al. 1998. Neuropharmacol.337, 983.
Kulagowski, J. et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1941.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable