Key Documents
428010
Millipore
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
Synonyme(s) :
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H28NO3 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 1 M
Activité étrangère
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable to up to 6 months at 20°C.
Autres remarques
Rao, J.N., et al. 2009. J. Mol. Biol.390, 516.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
512.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
267 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1