Key Documents
4160
Millipore
L-Isoleucine
An essential branched chain amino acid.
Synonyme(s) :
L-Isoleucine, Ile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
crystalline solid
crystals
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: ~4% (at RT)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Description générale
An essential branched chain amino acid.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable