Key Documents
344342
Millipore
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Synonyme(s) :
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (chromatography)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impuretés
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
Clé InChI
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
Description générale
A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable