Key Documents
20-135
Millipore
Autorad Orientation Markers
Western blotting, dot/slot blotting
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
eCl@ss :
42029053
Nomenclature NACRES :
NB.22
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Méthode de détection
chemiluminescent
Conditions d'expédition
ambient
Forme physique
One packet containing 5 markers
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany