1.30195
HY-LiTE® ATP Standard Solution
Positive Control (PC) standard solution (1.0 ng/mL) for performance verification of HY-LiTE® 2/2A instruments, pkg of 5 vials (liquid standard solution)
Synonyme(s) :
ATP Standards, ATP positive control
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
tube
Gamme de produits
HY-LiTE®
Forme
liquid
Caractéristiques
standard type
Conditionnement
pkg of 5 vials (liquid standard solution)
Fabricant/nom de marque
HY-LiTE®
Concentration
0.95-1.05 ng/mL
pH
11.7 (20 °C in H2O)
Adéquation
suitable for luminescence
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with HY-LITE® instrument
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
pH-value (25 °C): 11.00 - 12.00
Assay: 0.95 - 1.05 ng/ml
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable