Key Documents
1.15228
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
pKa (20 °C)7.15, ≥99% (alkalimetric)
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
233-465-5
Nomenclature NACRES :
NA.05
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (alkalimetric)
Forme
solid
pKa (20 °C)
7.15
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Clé InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
buffer substance BES
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable