Key Documents
1.11972
Millipore
Gélose tryptose-sulfite-cyclosérine (base) GranuCult®
ISO 7937, ISO 14189, APHA, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose TSC
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
APHA
ISO 14189
ISO 7937
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.4-7.8 (25 °C in H2O)
Solubilité
42 g/L
Masse volumique apparente
660 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Clostridium spp.
Description générale
La gélose tryptose-sulfite-cyclosérine (base) GranuCult® est conçue pour l'isolement et la caractérisation de Clostridium perfringens. Cette base nutritive de haute qualité crée des conditions optimales pour le développement des bactéries Clostridium. Les colonies produisant du sulfure d'hydrogène se caractérisent par la présence d'un halo noir dû à une réaction avec les sulfites et les sels de fer. La cyclosérine inhibe la flore bactérienne secondaire et peut restreindre la taille des colonies qui se forment. Elle réduit également la diffusion, et donc, la formation du halo noir gênant autour des colonies de Clostridium perfringens. La gélose tryptose-sulfite-cyclosérine (TSC) au MUP contient un substrat fluorogène des phosphatases acide et alcaline, en plus du 4-méthylumbelliférylphosphate (MUP) de cyclosérine. La phosphatase acide est un indicateur hautement spécifique de la présence de Clostridium perfringens. Elle clive le MUP du substrat fluorogène, formant de la 4-méthylumbelliférone identifiable par sa fluorescence sous lumière UV de grande longueur d'onde. Cela permet d'établir une forte présomption de la présence de Clostridium perfringens.
Application
La gélose tryptose-sulfite-cyclosérine (base) GranuCult® est conçue pour l'isolement et la caractérisation de Clostridium perfringens à partir d'aliments destinés à la consommation humaine et animale, d'eau et d'autres substances. La gélose TSC au MUP peut être préparée avec le supplément pour Clostridium perfringens (référence 1.00888) pour détecter la phosphatase acide par sa fluorescence sous UV.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Vasileios Tsiouris et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-10)
Whey is a highly nutritious byproduct of the cheese industry that can be used effectively in the animal feed industry. However, the use of whey in poultry diets is limited by its high lactose and mineral contents. The objective of