Key Documents
1.08486
SAFC
Urée
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Formule linéaire :
NH2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Numéro Beilstein :
635724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-315-5
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
98.0-102.0% (HPLC)
Forme
crystalline
solid
Technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
1000 g/L
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'urée est généralement utilisée pour la dénaturation des protéines ou comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Elle peut servir à renaturer les protéines dans des échantillons préalablement dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. L'urée peut être associée au chlorhydrate de guanidine et au dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native ou active.
Produit utilisé pour la dénaturation des protéines et comme agent de solubilisation doux pour les protéines insolubles ou dénaturées. Permet de renaturer les protéines des échantillons dénaturés au chlorure de guanidine 6 M, comme les corps d'inclusion. Peut être utilisé en association avec du chlorhydrate de guanidine et du dithiothréitol (DTT) pour replier les protéines dénaturées dans leur forme native active.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable