1.05404
Gélose mannitol-sel-rouge de phénol GranuCult®
EP, USP, JP, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose mannitol-sel, gélose MSA, gélose de Chapman
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
108 g/L
Masse volumique apparente
770 kg/m3
Application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Staphylococcus spp. (pathogenic)
Description générale
Application
Note de bas de page
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.