Key Documents
1.03963
SAFC
Sulfate de fer(II) heptahydraté
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sulfate de fer(II) heptahydraté, Fer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
FeSO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-753-5
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Description
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
crystalline
solid
Puissance
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densité
1.89 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le sulfate de fer(II) est généralement utilisé dans les milieux de culture cellulaire en bioproduction, ou dans les compléments minéraux et les aliments pour bébés.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable