Key Documents
1.03424
Sigma-Aldrich
Sulfoxyde de diméthyle-d6, Diméthylsulfoxyde-d6
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
(Sulfoxyde de méthyle)-d6, (Méthylsulfoxyde)-d6, DMSO-d6, Hexadeutérodiméthyl sulfoxyde, Hexadeutérodiméthylsulfoxyde
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.17
Numéro Beilstein :
1237248
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
218-617-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Puissance
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
42 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
189 °C (lit.)
Pf
20.2 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Application
  • Computer modeling of adsorption on an activated charcoal surface.: This study uses computational modeling to simulate adsorption processes, where Dimethyl sulfoxide-d₆ is likely used as a model solvent to analyze interactions at the molecular level (Wurster et al., 1994).
  • Solvent effects on the conformation of cyclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-). An NMR spectroscopy and molecular modeling study.: Investigates how solvents like Dimethyl sulfoxide-d₆ influence peptide conformations, enhancing our understanding of peptide behavior in different chemical environments (Gonnella et al., 1994).
  • Role of the NH2-terminal domain of angiotensin II (ANG II) and [Sar1]angiotensin II on conformation and activity. NMR evidence for aromatic ring clustering and peptide backbone folding compared with [des-1,2,3]angiotensin II.: Discusses the structural and functional aspects of angiotensin II with Dimethyl sulfoxide-d₆ as a solvent to facilitate NMR analysis, providing insights into peptide structure-activity relationships (Matsoukas et al., 1994).
  • Cyclic lactam analogues of Ac-[Nle4]alpha-MSH4-11-NH2.: Focuses on cyclic lactam analogues using Dimethyl sulfoxide-d₆ in NMR studies to investigate molecular conformations, contributing to peptide chemistry research (Sugg et al., 1988).
  • NMR study of a lymphocyte differentiating thymic factor. An investigation of the Zn(II)-nonapeptide complexes (thymulin).: Utilizes Dimethyl sulfoxide-d₆ in detailed NMR studies to explore the interactions of metal-peptide complexes, which are crucial for understanding the bioactive conformation and function of peptides in analytical biochemistry (Cung et al., 1988).
Remarque sur l'analyse
Taux de deutération : ≥ 99,80 %
Eau (méthode de Karl Fischer, H₂O + D₂O) : ≤ 0,030 %
Test de performance (spectre RMN) : test réussi
Eau (RMN, H₂O) : ≤ 0,020 %
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne pour confirmer l'identité et quantifier les spectres RMN. Apprenez-en plus ou contactez-nous pour un essai gratuit.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C